Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldéhyde, 16 % p/v, sol. aq., sans méthanol
Paraformaldéhyde, CH2O, numéro CAS 30525-89-4, oxyde de méthylène, oxométhane, paraforme, oxyméthylène, formaline, formol, aldéhyde méthylique, paraformaldéhyde, aldéhyde formique, méthanal, 10 x 10 ml, CHEBI:16842, Classe de risque : 9 ; Groupe d’emballage : III, 200-001-8, H312+H332-H315-H317-H319-H335-H341-H350
54.27€ - 137.30€
Identifiants chimiques
Clé InChI | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
Synonyme | formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde |
CID PubChem | 712 |
ChEBI | CHEBI:16842 |
Nom IUPAC | formaldéhyde |
SMILES | C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490570
|
Thermo Scientific Chemicals
043368.9L |
2 x 10 mL |
54.27€
20mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400580
|
Thermo Scientific Chemicals
043368.9M |
10 x 10 ml |
137.30€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent. It is also used to prepare adhesives, resins and dentistry as an antiseptic and contraceptive. It is also employed as a thermoplastic. In addition, it is used in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells during the samples subjected to florescence studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
712 | |
formaldéhyde |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
CHEBI:16842 | |
C=O |
Spécification
Paraformaldehyde | |
Ampoule | |
14,7025 | |
Soluble in chlorophenol and many organic solvents. Insoluble in ether and alcohol. | |
C=O | |
712 | |
Liquide |
Methanol free | |
MFCD00133991 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
formaldéhyde | |
CHEBI:16842 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H315-H319-H317
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P264b-P271-P272-P280-P281-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P362-P501c
H312+H332-H315-H317-H319-H335-H341-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 200-001-8
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
- Paraformaldehyde, 16% w/v aqueous solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Paraformaldehyde