Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldéhyde, 16 % p/v, sol. aq., sans méthanol
Code produit. 11490570
2 x 10 mL
Click to view available options
Quantité:
2 x 10 mL
10 x 10 ml
Paraformaldéhyde, CH2O, numéro CAS 30525-89-4, oxyde de méthylène, oxométhane, paraforme, oxyméthylène, formaline, formol, aldéhyde méthylique, paraformaldéhyde, aldéhyde formique, méthanal, 10 x 10 ml, CHEBI:16842, Classe de risque : 9 ; Groupe d’emballage : III, 200-001-8, H312+H332-H315-H317-H319-H335-H341-H350
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent. It is also used to prepare adhesives, resins and dentistry as an antiseptic and contraceptive. It is also employed as a thermoplastic. In addition, it is used in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells during the samples subjected to florescence studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraformaldehyde
Note relative au nom Methanol free
Conditionnement Ampoule
Numéro MDL MFCD00133991
Quantité 2 x 10 mL
Merck Index 14,7025
Informations sur la solubilité Soluble in chlorophenol and many organic solvents. Insoluble in ether and alcohol.
Forme physique Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT30B038 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/03/2025 Catalog Number043368.9L,043368.9M
Numéro de lotY14K041 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog Number043368.9L,043368.9M
Numéro de lotT15K021 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2024 Catalog Number043368.9L,043368.9M
Numéro de lotR23K019 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number043368.9L,043368.9M
Numéro de lotN16K030 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2024 Catalog Number043368.9L,043368.9M
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Paraformaldehyde, 16% w/v aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Paraformaldehyde
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldéhyde, 16 % p/v, sol. aq., sans méthanol >