Learn More
Cire de paraffine, pure, granulaire, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10711452
Cire de paraffine, pure, granulaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10711452
2 kg
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
Code produit. 10711452
Marque: Thermo Scientific Acros 416770020
Demander un format en vrac ou personnalisé
Paraffine, CnH2n +2, numéro CAS-8002-74-2, propafenona inn-spanish, propafenona, propafenone-hcl, propafenonum inn-latin, propafenonum, propafenone inn:ban, propafenone inn, rythmol, propafénone, gnf-pf-4594, 2 kg, 322,0°C, CHEBI:63619, blanc, 232-315-6, 198°C, pure
Paraffin wax, CnH2n+2, CAS Number-8002-74-2, propafenona inn-spanish, propafenona, propafenone-hcl, propafenonum inn-latin, propafenonum, propafenone inn:ban, propafenone inn, rythmol, propafenone, gnf-pf-4594, 2kg, 322.0 deg.C, CHEBI:63619, White, 232-315-6, 198 deg.C, Pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8002-74-2
Formule moléculaire CnH2n+2
Poids moléculaire (g/mol) 341.451
Numéro MDL MFCD00132833
Clé InChI JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn
CID PubChem 4932
ChEBI CHEBI:63619
Nom IUPAC 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phényl]-3-phénylpropan-1-one
SMILES CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraffin wax
Point de fusion 58.0°C to 62.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 322.0°C
Point d’éclair 198°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2 kg
Merck Index 14,7023
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alcohol (soluble in warm alcohol),insoluble in acids,soluble in benzene,chloroform,ether,carbon,disulfide,ligroin,turpentine,miscible when melted with wax,fats
Viscosité 3-4.5 mPa.s (98.9°C)
Qualité Pures
Forme physique Granulés
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467441 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2024 Catalog Number416770100,416770020
Numéro de lotA0461881 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/04/2024 Catalog Number416770100,416770020
Numéro de lotA0455161 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number416770100,416770020
Numéro de lotA0452755 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number416770100,416770020
Numéro de lotA0448635 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number416770100,416770020
Nom du produit
Cire de paraffine, pure, granulaire, Thermo Scientific Chemicals >