Learn More
Paraffine, liquide, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13476369
Click to view available options
Quantité:
25 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraffin, liquid
CAS 8012-95-1
Point de fusion -24.0°C
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 300.0°C
Point d’éclair 218°C
Conditionnement Bidon en plastique
Formule moléculaire MFCD00131611
Numéro MDL MFCD00131611
Quantité 25 L
Gravité spécifique 0.88
Synonyme delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES *
Nom IUPAC 2-(3,4,5-trihydroxyphényl)chroménylium-3,5,7-triol;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
CID PubChem 68245
ChEBI CHEBI:38701
Viscosité 65-75 mm2/s (40°C)
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Paraffin, liquid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Paraffin oils