Learn More
Macherey-Nagel™ Dissolveur de paraffine, bleu
Click to view available options
Quantité:
60 mL
Conditionnement:
60mL
Description
Le kit FFPE NucleoSpin™ 8/96 DNA est utilisé pour l’isolement de l’ADN total à partir d’échantillons à base de paraffine fixés à la formaline (FFPE) à l’aide d’un format de bande à 8 puits flexible pour des débits variables ou d’un format de plaque à 96 puits éprouvé pour des débits élevés.
- Isolement rapide de l’ADN à partir d’échantillons de FFPE frais et congelés, échantillons de lames d’objets
- Dissolveur bleu de paraffine (technologie brevetée) pour faciliter l’élimination de la paraffine
- Tampon de déréticulation pour éliminer la réticulation à la formaline
- ADN de haute qualité pour des performances améliorées dans les applications en aval (par exemple, PCR)
- Traitement sous vide ou par centrifugation, convient au traitement manuel et automatisé
Spécification
Spécification
| CAS | 64742-46-7 |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (application) | Élimination de la paraffine pendant l’isolement de l’ADN des échantillons de FFPE |
| À utiliser avec (équipement) | Kit de FFPE de l’ADN 8 / 96 NucleoSpin |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 60 mL |
| Formule | Dissolvant de paraffine, colorant bleu |
| Odeur | Liquide organique |
| Informations sur la solubilité | <0,001 % dans l’eau |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Paraffin Dissolver (blue) (60 mL)
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contient: paraffin disolver