Learn More
Thermo Scientific™ Cartons pour blocs de paraffine
Code produit. p-4520722 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Capacité:
20 blocs de cassettes
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12710968
Marque: Thermo Scientific™ 1251
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Personnalisez le stockage grâce aux cartons pour blocs de paraffine Thermo Scientific™, disponibles dans de multiples capacités de stockage. Fabriqués en carton blanc, compatibles avec les tiroirs de paraffine 1250.
Personnalisez le stockage grâce aux cartons pour blocs de paraffine Thermo Scientific™, disponibles dans de multiples capacités de stockage. Fabriqués en carton blanc, compatibles avec les tiroirs de paraffine 1250.
Carton 1251 :
  • Contient des blocs de 20 cassettes
  • Dimensions : 8,3 x 14,6 x 2,2 cm (3,25 x 5,75 x 0,875 in)
Carton 1252 :
  • Contient des blocs de 10 cassettes
  • Dimensions : 4,8 x 14,6 x 2,2 cm (1,875 x 5,75 x 0,875 in)
Carton 1253 :
  • Contient des blocs de 4 cassettes
  • Dimensions : 5,1 x 6,4 x 2,2 cm (2 x 2,5 x 0,875 in)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 20 blocs de cassettes
Profondeur (impériale) 3.25 in.
Profondeur (métrique) 8.3 cm
Hauteur (impériale) 5.75 in.
Hauteur (métrique) 14.6 cm
Largeur (impériale) 0.875 in.
Largeur (métrique) 2.2 cm