Learn More
Motic™ Microscope trinoculaire vertical biologique Panthera E2
Le microscope trinoculaire vertical biologique Panthera E2 a été conçu pour répondre aux exigences des laboratoires universitaires. Sa conception est conviviale. Il associe des matériaux de haute qualité et une ingénierie précise à une tête pivotante 360° spécialement conçue pour un stockage plus compact.
1355.00€ - 1530.00€
Spécification
Type de condenseur | Condenseur Abbe N.A., focalisable, centrable 0,90/1,25 avec fente pour les glissières pour contraste |
---|---|
Type d’affichage | Oculaire uniquement |
Eyepiece | Grand champ N-WF10X/20 mm avec réglage de dioptries sur les deux oculaires |
Type de tête | Trinoculaire Siedentopf, pivotement 360°, inclinaison 25° |
Type d’éclairage | Lumière transmise LED 1 W Koehler fixe avec contrôle d’intensité |
Code produit | Marque | Pouvoir grossissant | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pouvoir grossissant | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17649820
|
Motic™
1100104601122 |
40X, 100X, 400X |
1355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17639820
|
Motic™
1100104601121 |
40X, 100X, 400X, 1000X |
1530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Le Panthera E2 est une version conçue pour l’enseignement.
- Il inclut une platine mécanique et la tête pivotante 360° est parfaite pour économiser l’espace de stockage de l’armoire après utilisation.
- Les objectifs de haute qualité Plan UC et un éclairage LED à consommation d’énergie ultra-faible efficace permettent à ce système d’être alimenté par une batterie pendant plusieurs heures, ce qui fait du Panthera E2 le microscope mobile parfait (batterie non incluse).
- Tête trinoculaire de type Siedentopf, inclinaison 25°, pivotement 360°, rotation 180° (répartition de lumière fixe 50:50)
- Oculaires grand champ avec anneau oculaire haut UC-WF10X/20 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires et œilletons en caoutchouc
- Tourelle quadruple inversée
- Barrette lumineuse à LED
- Plan achromatique CCIS™ UC (sans Pb)
- Système de mise au point coaxiale grossière et fine avec ajustement de la tension
- Platine mécanique coaxiale sans portoir intégrée à basse position (contrôle à droite)
- Condenseur Abbe N.A., focalisable 0,90 avec diaphragme à iris et fente
- Éclairage LED avec contrôle de l’intensité
- Port USB pour l’alimentation de la caméra
- Alimentation 100/240V (CE)
- Cordon d’alimentation, huile d’immersion (5 ml), clé hexagonale Allen, housse de protection en vinyle
Spécification
Condenseur Abbe N.A., focalisable, centrable 0,90/1,25 avec fente pour les glissières pour contraste | |
Grand champ N-WF10X/20 mm avec réglage de dioptries sur les deux oculaires | |
Lumière transmise LED 1 W Koehler fixe avec contrôle d’intensité | |
Microscope trinoculaire biologique vertical Panthera E2 | |
7,5 kg |
Oculaire uniquement | |
Trinoculaire Siedentopf, pivotement 360°, inclinaison 25° | |
Panthera | |
Infini |