Learn More
Motic™ Microscope binoculaire vertical biologique Panthera C2
GREENER_CHOICE
Code produit. 17669820
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17669820
Marque: Motic™ 1100104601132
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le microscope binoculaire biologique vertical Panthera C2 est votre solution de laboratoire personnelle pour les applications exigeantes, avec un grand champ de vision de 22 mm. Le traceur de lumière Motic™ facilite l’observation avec le carrousel à code, la LED montrant l’intensité lumineuse et la fonction marche/arrêt automatique.
  • Cette solution révolutionnaire technique orientée vers l’avenir franchit un nouveau niveau dans la classe mondiale.
  • Microscope Panthera C2 pour les sciences de la vie : votre instrument pour les applications exigeantes.
  • Ce modèle, avec une série complète de nouveaux plans achromatiques UC offrant un champ de vision de 22 mm, permet d’obtenir facilement des performances exceptionnelles.
  • La conception de platine sans portoir brevetée intègre un support unique à deux lames permettant un fonctionnement à une main.
  • L’éclairage est fourni par une source lumineuse halogène de 30 W, interchangeable avec des LED de 3 W, dans une configuration complète de Köehler.
  • Le système Motic™ LightTracer avec une tourelle codée, un mode basse énergie intégré (Auto ON/OFF) et un indicateur LED de rétroaction facilitent votre flux de travail.
  • Tête binoculaire, type Siedentopf, inclinaison à 25° et rotation à 360°
  • Oculaires grand champ avec anneau oculaire haut UC-WF10X/22 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires et œilletons en caoutchouc
  • Tourelle quintuple codée inversée avec Motic™ LightTracer (Intelligent Light Management)
  • Barrette lumineuse à LED
  • Plan achromatique CCIS™ UC (sans Pb)
  • Système de mise au point coaxiale grossière et fine avec ajustement de la tension
  • Platine mécanique compacte avec contrôle de platine coaxiale et support d’échantillon intégré à basse position sans portoir
  • Condenseur Abbe N.A., focalisable 0,90 avec diaphragme à iris et fente
  • Éclairage Köehler avec illuminateur LED interchangeable 3W et halogène 6V/30W
  • Port USB pour l’alimentation de la caméra
  • Alimentation 100-240 V (CE) avec mode veille
  • Cordon d’alimentation, filtre bleu, huile d’immersion (5 ml), clé hexagonale Allen, couvercle anti-poussière en vinyle, ampoule HAL et module à LED
Specifications
Type de condenseur Condenseur Abbe N.A., focalisable, centrable 0,90/1,25 avec fente pour les glissières pour contraste
Type d’affichage Oculaire uniquement
Eyepiece Grand champ UC-WF10X/22 mm avec réglage de dioptries sur les deux oculaires
Type de tête Binoculaire Siedentopf, pivotement 360°, inclinaison 25°
Type d’éclairage Lumière transmise LED Koehler 3W et halogène quartz 6V/30W avec contrôle d’intensité
Pouvoir grossissant 40X, 100X, 400X
Modèle Binoculaire Panthera C2 4X, 10X, 40X
Types d’objectifs Objectif plan achromatique CCIS UC PL 4X, 10X, 40X S
Gamme de produits Panthera
Type de produit Microscope binoculaire biologique vertical Panthera C2
Conception optique Infini
Distance d’utilisation 4X/0,10 (distance de travail de 30,5 mm), 10X/0,25 (distance de travail de 17,4 mm), 40X/0,65/S (distance de travail de 0,6 mm)
Poids (métrique) 8,4 kg