Learn More
Motic™ Microscope binoculaire vertical biologique Panthera C2
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cette solution révolutionnaire technique orientée vers l’avenir franchit un nouveau niveau dans la classe mondiale.
- Microscope Panthera C2 pour les sciences de la vie : votre instrument pour les applications exigeantes.
- Ce modèle, avec une série complète de nouveaux plans achromatiques UC offrant un champ de vision de 22 mm, permet d’obtenir facilement des performances exceptionnelles.
- La conception de platine sans portoir brevetée intègre un support unique à deux lames permettant un fonctionnement à une main.
- L’éclairage est fourni par une source lumineuse halogène de 30 W, interchangeable avec des LED de 3 W, dans une configuration complète de Köehler.
- Le système Motic™ LightTracer avec une tourelle codée, un mode basse énergie intégré (Auto ON/OFF) et un indicateur LED de rétroaction facilitent votre flux de travail.
- Tête binoculaire, type Siedentopf, inclinaison à 25° et rotation à 360°
- Oculaires grand champ avec anneau oculaire haut UC-WF10X/22 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires et œilletons en caoutchouc
- Tourelle quintuple codée inversée avec Motic™ LightTracer (Intelligent Light Management)
- Barrette lumineuse à LED
- Plan achromatique CCIS™ UC (sans Pb)
- Système de mise au point coaxiale grossière et fine avec ajustement de la tension
- Platine mécanique compacte avec contrôle de platine coaxiale et support d’échantillon intégré à basse position sans portoir
- Condenseur Abbe N.A., focalisable 0,90 avec diaphragme à iris et fente
- Éclairage Köehler avec illuminateur LED interchangeable 3W et halogène 6V/30W
- Port USB pour l’alimentation de la caméra
- Alimentation 100-240 V (CE) avec mode veille
- Cordon d’alimentation, filtre bleu, huile d’immersion (5 ml), clé hexagonale Allen, couvercle anti-poussière en vinyle, ampoule HAL et module à LED
Spécification
Spécification
| Type de condenseur | Condenseur Abbe N.A., focalisable, centrable 0,90/1,25 avec fente pour les glissières pour contraste |
| Type d’affichage | Oculaire uniquement |
| Eyepiece | Grand champ UC-WF10X/22 mm avec réglage de dioptries sur les deux oculaires |
| Type de tête | Binoculaire Siedentopf, pivotement 360°, inclinaison 25° |
| Type d’éclairage | Lumière transmise LED Koehler 3W et halogène quartz 6V/30W avec contrôle d’intensité |
| Pouvoir grossissant | 40X, 100X, 400X, 1000X |
| Modèle | Binoculaire Panthera C2 4X, 10X, 40X 100X (huile) |
| Types d’objectifs | Objectif plan achromatique CCIS UC PL 4X, 10X, 40X S, 100XS (huile) |
| Gamme de produits | Panthera |
| Type de produit | Microscope binoculaire biologique vertical Panthera C2 |
| Afficher plus |