Learn More
Sampling Systems™ Couteaux à palettes avec poignée en bois
Ces couteaux à palettes sont excellents pour l’échantillonnage à usage général en laboratoire.
6.25€ - 16.70€
Spécification
Type de produit | Couteau à palette |
---|---|
Matériau | Acier inox, bois |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Largeur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Largeur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15869591
|
Sampling Systems™
A201-100 |
100 mm | 20 mm |
6.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15879591
|
Sampling Systems™
A201-200 |
200 mm | 30 mm |
9.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15889591
|
Sampling Systems™
A201-300 |
300 mm | 35 mm |
16.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Lame en acier inoxydable avec poignée en bois
- Finition satinée
- Gamme de tailles disponibles
Spécification
Couteau à palette | |
Acier inox, bois |