Learn More
Fil de palladium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 m
5 m
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium wire |
Note relative au nom | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 1 m |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Qualité | Premion™ |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈0.6g/m |
Forme | Câble |