Learn More
Solution étalon de palladium, pour AAS, 1 mg/ml de Pd dans 10 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
48.74€ - 162.81€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium standard solution |
---|---|
Concentration | 997 to 1003 μg/mL of Pd (2+) in 10% HCl (20°C) |
Note relative au nom | 1 mg/ml Pd in 10% HCl |
CAS | 7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10472581
|
Thermo Scientific Acros
196171000 |
100 mL | Flacon en plastique |
48.74€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10685642
|
Thermo Scientific Acros
196175000 |
500 mL | Flacon en plastique |
162.81€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomiqueSpécification
Palladium standard solution | |
1 mg/ml Pd in 10% HCl | |
Flacon en plastique | |
Pd | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
palladium | |
23938 | |
SAA | |
-25.0°C | |
1.05 | |
Solution |
997 to 1003 μg/mL of Pd (2+) in 10% HCl (20°C) | |
7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
Marron-rouge | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
[Pd] | |
106.42 | |
CHEBI:33363 | |
1.0500g/mL | |
107.0°C | |
Solubilité dans l’eau : soluble. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut être corrosif pour les métaux.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Keep only in original container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Palladium atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.