Learn More
Étalon de palladium pour ICP, 1000 μg/ml dans 10 % de HCl, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™ Code produit.: 11478799
Étalon de palladium pour ICP, 1000 μg/ml dans 10 % de HCl, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11478799 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
125 ml, Flacon en PEBD lixivié trois fois
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Code produit. 11478799
Marque: SPEX Certiprep PLPD32Y
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Pd1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Quantité 125 ml
% max. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Certificat d’analyse Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 39 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix 10% HCl
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.
10 % Hcl1    1 000 μg/ml    PLPD3-2Y, -2X    10 000    PLPD3-3Y, -3X
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon de palladium pour ICP, 1000 μg/ml dans 10 % de HCl, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™ >