Learn More
Triméthylacétate de palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium(II) trimethylacetate |
Point de fusion | 230°C to 232°C |
CAS | 106224-36-6 |
Couleur | Orange |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 g |
Formule moléculaire | C10H18O4Pd |
Formule linéaire | [(CH3)3CCO2]2Pd |
Numéro MDL | MFCD16038138 |
Synonyme | palladium pivalate, palladium ii pivalate, palladium ii trimethylacetate, acmc-20ajzo, palladium 11 pivalate, palladium 2+ dipivalate, dipivalic acid palladium ii salt, palladium 2+ ion dipivalate, palladium 2+ bis 2,2-dimethylpropanoate |