Learn More
Trifluoroacétate de palladium(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palladium(II) trifluoroacetate |
| Point de fusion | 210°C (decomposition) |
| Couleur | Marron |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 5 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Informations sur la solubilité | Soluble in diethyl ether and acetone. Insoluble in benzene,chloroform and trifluoroacetic acid. |
| Nom IUPAC | palladium(2+) ; 2,2,2-trifluoroacétate |
| Poids de la formule | 332.44 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Afficher plus |