Learn More
Oxyde de palladium(II), 99,995 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
289.44€ - 1376.85€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-08-5 |
---|---|
Formule moléculaire | OPd |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.42 |
Numéro MDL | MFCD00011172 |
Clé InChI | JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis |
CID PubChem | 5083724 |
Nom IUPAC | Oxidandiide de palladium(2+) |
SMILES | [O--].[Pd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10804161
|
Thermo Scientific Acros
193680010 |
1 g | Flacon en verre |
289.44€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10411820
|
Thermo Scientific Acros
193680050 |
5 g | Flacon en verre |
1376.85€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
1314-08-5 | |
122.42 | |
JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N | |
5083724 | |
[O--].[Pd++] |
OPd | |
MFCD00011172 | |
palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis | |
Oxidandiide de palladium(2+) |
Spécification
Palladium(II) oxide | |
1314-08-5 | |
85.2 to 88.7% (Pd) | |
PdO | |
15,7094 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in acids, slightly soluble in aqua regia, soluble in 48% hbr | |
[O--].[Pd++] | |
122.42 | |
122.4 | |
Base de métaux à l’état de traces |
870.0°C | |
Liquide visqueux | |
OPd | |
MFCD00011172 | |
palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis | |
JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N | |
Oxidandiide de palladium(2+) | |
5083724 | |
99.995% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-218-3
- Palladium(II) oxide