Learn More
Nitrate de palladium(II) hydraté, 99,9 % (à base de métaux), Pd 39 % minimum, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11301668
Nitrate de palladium(II) hydraté, 99,9 % (à base de métaux), Pd 39 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301668
50 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Code produit. 11301668
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011035.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207596-32-5
Formule moléculaire N2O6Pd
Poids moléculaire (g/mol) 230.43
Numéro MDL MFCD00011169
Clé InChI GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
CID PubChem 24932
Nom IUPAC palladium(2 +);dinitrate
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) Nitrate Hydrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Rouge à marron
Forme physique Crystals
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals Basis)
Informations sur la solubilité Soluble in dilute nitric acid.
Poids de la formule 230.43 (Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Red-Brown Crystals
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN13L023 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/02/2025 Catalog Number011035.09,011035.18,011035.04
Numéro de lotN05L016 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2025 Catalog Number011035.09,011035.18,011035.04
Numéro de lotY15K014 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog Number011035.09,011035.18,011035.04
Numéro de lotY01K036 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number011035.09,011035.18,011035.04
Numéro de lotU21K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/09/2024 Catalog Number011035.09,011035.18,011035.04
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrate de palladium(II) hydraté, 99,9 % (à base de métaux), Pd 39 % minimum, Thermo Scientific Chemicals >