Learn More
Chlorure de palladium(II), 99,999 % (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium(II) chloride |
Point de fusion | 678.0°C to 680.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 59 to 61% (Pd) |
Formule linéaire | PdCl2 |
Merck Index | 15,7091 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 31.99g/L. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid,soluble in alcohol and acetone |
Nom IUPAC | dichloropalladium |