Learn More
Acétonate de palladium(II), 35 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
112.56€ - 565.82€
Identifiants chimiques
CAS 14024-61-4
Formule moléculaire C10H14O4Pd
Poids moléculaire (g/mol) 304.64
Numéro MDL MFCD00000025 MFCD00000025
Clé InChI JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Synonyme palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii
CID PubChem 53384484
Nom IUPAC (E)-4-oxopent-2-en-2-olate de palladium(2+)
SMILES [Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10042570
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
197580010
1 g Flacon en verre
112.56€
1g
11344112
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
197580050
5 g Flacon en verre
565.82€
5g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14024-61-4
304.64
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
53384484
[Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
C10H14O4Pd
MFCD00000025 MFCD00000025
palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii
(E)-4-oxopent-2-en-2-olate de palladium(2+)
Spécification
Palladium(II) acetylacetonate
35% Pd
Marron-rouge
C10H14O4Pd
MFCD00000025 MFCD00000025
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene
[Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
304.64
304.61
Authentique
190.0°C
14024-61-4
Solution
(CH3COCH=C(CH3)O)2Pd
palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
(E)-4-oxopent-2-en-2-olate de palladium(2+)
53384484
35% (Pd)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-859-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Palladium(II) acetylacetonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235-Tenir au frais.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P420-Stocker à l'écart des autres matières.