Learn More
Acétate de palladium(II), trimère, 99,98 % (base de métaux), Pd 47 % min, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium (II) acetate |
Point de fusion | ∼205°C (decomposition) |
Note relative au nom | Trimer |
Couleur | Rouge à marron |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule linéaire | [Pd(C2H3O2)2]3 |
Merck Index | 14,6991 |
Informations sur la solubilité | Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene. |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétate de palladium(II), trimère, 99,98 % (base de métaux), Pd 47 % min, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu