Learn More
Feuille de palladium, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium foil |
Note relative au nom | 0.5mm (0.02 in.) thick |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 25 x 25 mm |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈3.8g/25x25mm |
Forme | Feuille |