Learn More
Palladium sur oxyde d’aluminium, 5 % Pd, poudre, sec, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10471101 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10471101
Marque: Thermo Scientific Acros 293030100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-3-7440
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium on alumina
Couleur Noir ou gris à argent
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Forme Poudre
Formule linéaire Pd
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Poids de la formule 106.42
Pourcentage de pureté 4.0 to 6.0% (Pd)