Learn More
Palladium sur charbon actif, non réduit, 5 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palladium on activated carbon |
| Couleur | Blanc |
| Note relative au nom | 5% Pd |
| Quantité | 10 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Granulométrie | Typicaly 10% (<4 Micron) , 50% (<21 Micron), 90% (<90 Micron) |
| Forme | Cristaux ou poudre cristalline et/ou gros morceaux |
| Fieser | 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356 |
| Merck Index | 15, 7090 |
| Poids de la formule | 106.42 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Palladium on activated carbon, unreduced
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.