Learn More
Palladium sur charbon actif, Pd 10 %, (50 % humide avec de l’eau pour la sécurité), non réduit, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11916951
Palladium sur charbon actif, Pd 10 %, (50 % humide avec de l’eau pour la sécurité), non réduit, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11916951
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 11916951
Marque: Thermo Scientific Acros 422981000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3, 7732-18-5, 7440-44-0
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium on activated carbon
Couleur Noir
Formule linéaire Pd
Quantité 100 g
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Poids de la formule 106.42
Pourcentage de pureté 10% (Pd)
Conditionnement Flacon en verre
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0469226 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number422980250,422980010,422981000,422980100
Numéro de lotA0459062 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/01/2024 Catalog Number422980250,422980010,422981000,422980100
Numéro de lotA0455981 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2023 Catalog Number422980250,422980010,422981000,422980100
Numéro de lotA0452423 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number422980250,422980010,422981000,422980100
Numéro de lotA0451761 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number422980250,422980010,422981000,422980100
Identifiant produit
  • Palladium on activated carbon (50% wet with water for safety)
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Palladium sur charbon actif, Pd 10 %, (50 % humide avec de l’eau pour la sécurité), non réduit, Thermo Scientific Chemicals >