Learn More
Palladium, 99,9 %, (métaux à l’état de traces), éponge, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium |
Couleur | Gris |
Note relative au nom | 99.9% |
CAS | 7440-05-3 |
Point de fusion | 1555.0°C |
Point d’ébullition | 2970.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% |
Formule moléculaire | Pd |
Formule linéaire | Pd |
Numéro MDL | MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 |