Learn More
Palladium, 5 % sur charbon, type 87 L, sec, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460453
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un catalyseur utilisé dans la réaction de Stille, les réactions d’hydrogénation, le couplage croisé de Susuki-Miyaura et les réactions de Heck-Mizoroki, la désoxygénation, les réactions d’oxydation et les réactions de couplage.
Solubilité
Non soluble dans l’eau et les solvants organiques.
Remarques
Le palladium sur carbone doit toujours être manipulé dans une atmosphère inerte (argon de préférence) et les récipients de réaction doivent être rincés avec du gaz inerte avant l’ajout du catalyseur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium
Note relative au nom 5% on carbon, Type 87L, dry
Quantité 10 g
Numéro UN UN1325
Merck Index 14,6989
Informations sur la solubilité Insoluble in water and organic solvents.