Learn More
Palladium, 5 % sur pâte de carbone, A503032-5
13.26€ - 685.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-05-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 106.42 |
Numéro MDL | MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 |
Clé InChI | KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon |
CID PubChem | 23938 |
ChEBI | CHEBI:33363 |
Nom IUPAC | palladium |
SMILES | [Pd] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15427817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37753.06 |
5 g | N/A | ||||||
15437817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37753.14 |
25 g | N/A | ||||||
15447817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37753.22 |
100 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7440-05-3 | |
106.42 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
23938 | |
palladium |
Pd | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
CHEBI:33363 | |
[Pd] |
Spécification
Palladium | |
7440-05-3 | |
Solide | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
palladium | |
23938 | |
Odorless |
5% on carbon paste, A503032-5 | |
Gris | |
Pd | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
[Pd] | |
106.42 | |
CHEBI:33363 |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'einecsNumber' : 231-115-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante