Learn More
Palladium, 5 % sur carbonate de calcium, type A306060-5 , plomb empoisonné, Thermo Scientific Chemicals
Hydrogénation sélective
79.50€ - 1497.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-05-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 106.42 |
Numéro MDL | MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 |
Clé InChI | KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon |
CID PubChem | 23938 |
ChEBI | CHEBI:33363 |
Nom IUPAC | palladium |
SMILES | [Pd] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11324858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043172.06 |
5 g |
79.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043172.14 |
25 g |
398.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326199
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043172.22 |
100 g |
1497.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-05-3 | |
106.42 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
23938 | |
palladium |
Pd | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
CHEBI:33363 | |
[Pd] |
Spécification
Palladium | |
7440-05-3 | |
Pd | |
UN3077 | |
Insoluble in most organic solvents. | |
[Pd] | |
106.42 | |
CHEBI:33363 |
5% on calcium carbonate, Type A306060-5, Lead poisoned | |
Poudre | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
palladium | |
23938 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H201
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Explosif
danger d’explosion en masse.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350-H360Df
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche