Learn More
Palladium, 5 % sur carbonate de calcium en poudre, réduit, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11391808
Palladium, 5 % sur carbonate de calcium en poudre, réduit, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391808
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11391808
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011723.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium
Note relative au nom 5% on calcium carbonate powder, Reduced
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in most organic solvents.
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT26K026 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number011723.22,011723.14,011723.06
Numéro de lotY20J003 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2023 Catalog Number011723.22,011723.14,011723.06
Numéro de lotS24G003 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011723.22,011723.14,011723.06
Numéro de lotT30B028 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011723.22,011723.14,011723.06
Numéro de lotL11Z005 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011723.22,011723.14,011723.06
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Palladium, 5 % sur carbonate de calcium en poudre, réduit, Thermo Scientific Chemicals >