Learn More
Palladium, 5 % sur carbonate de calcium, plomb empoisonné, A305060-5, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium |
Note relative au nom | 5% on calcium carbonate, lead poisoned, A305060-5 |
Couleur | Gris |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Odeur | Odorless |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Palladium, 5% on calcium carbonate, lead poisoned,A305060-5
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: Lead