Learn More
Palladium, 5 % sur poudre de sulfate de baryum, non réduit, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium |
Note relative au nom | 5% on barium sulfate powder, Unreduced |
Couleur | Marron |
Quantité | 10 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |