Learn More
Palladium, 5 % sur pâte de carbone actif, A503023-5, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palladium |
| Note relative au nom | 5% on activated carbon paste, A503023-5 |
| Couleur | Noir |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Odeur | Odorless |