Learn More
Palladium, 20 % sur poudre de carbone actif, standard, réduit, théoriquement 50 % d’eau humide, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
250mg
2g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palladium |
| Note relative au nom | 20% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet |
| Quantité | 10 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in aqua regia. Insoluble in water. |
| Odeur | Odorless |