Learn More
Thermo Scientific Alfa Aesar PALLADIUM, 10% ON CARBON 5G
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar A12012.06
PALLADIUM, 10% ON CARBON 5G
Code produit. 11439862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    207.99€ / 5g
    Économisez 4.01€
    1% de réduction
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Palladium, 10% on carbon, Type 487, dry
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Carbon, palladium