Learn More
Palladium, 10 % sur carbone, type 487, sec, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081845
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un catalyseur utilisé dans la réaction de Stille, les réactions d’hydrogénation, le couplage croisé de Susuki-Miyaura et les réactions de Heck-Mizoroki, la désoxygénation, les réactions d’oxydation et les réactions de couplage.
Solubilité
Non soluble dans l’eau et les solvants organiques.
Remarques
Le palladium sur carbone doit toujours être manipulé dans une atmosphère inerte (argon de préférence) et les récipients de réaction doivent être rincés avec du gaz inerte avant l’ajout du catalyseur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Palladium
Note relative au nom 10% on carbon, Type 487, Dry
Quantité 2 g
Numéro UN UN1325
Merck Index 14,6989
Informations sur la solubilité Insoluble in water and organic solvents.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Palladium, 10% on carbon, Type 487, dry
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: carbon, palladium