Learn More
Palladium, 10 % sur poudre de carbone activée, type 58, standard, réduit, nominalement 50 % d’humidité, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11448490
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Hydrogénation de groupes nitro aromatiques et aliphatiques, alkylation / amination réductrice, hydrogénation de nitrites aromatiques en 1° amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Palladium
Note relative au nom 10% on activated carbon powder, Type 58, Standard, Reduced, Nominally 50% water wet
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.