Learn More
Palladium, 10 % sur poudre de carbone actif, standard, non réduit, théoriquement 50 % d’eau humide, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11354417
Palladium, 10 % sur poudre de carbone actif, standard, non réduit, théoriquement 50 % d’eau humide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354417
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11354417
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038305.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium
Note relative au nom 10% on activated carbon powder, Standard, unreduced, nominally 50% water wet
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM24I003 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number038305.06,038305.22,038305.14
Numéro de lotL06R025 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number038305.06,038305.22,038305.14
Numéro de lot5005P25T Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number038305.06,038305.22,038305.14
Numéro de lot5003P07N Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number038305.06,038305.22,038305.14
Numéro de lotG18S037 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number038305.06,038305.22,038305.14
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Palladium, 10 % sur poudre de carbone actif, standard, non réduit, théoriquement 50 % d’eau humide, Thermo Scientific Chemicals >