Learn More
Palladium, 10 % sur pâte de carbone activée, 10R394, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15402367
Palladium, 10 % sur pâte de carbone activée, 10R394, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15402367
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 15402367
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045558.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium
Note relative au nom 10% on activated carbon paste, 10R394
Couleur Noir
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in aqua regia. Insoluble in water.
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY25K038 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog Number045558.14,045558.06
Numéro de lotU20K001 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number045558.14,045558.06
Numéro de lotT28J006 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2023 Catalog Number045558.14,045558.06
Numéro de lotQ17A016 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number045562.22,045558.14,045558.06
Numéro de lotU05B035 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number045562.22,045558.14,045558.06
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Palladium, 10 % sur pâte de carbone activée, 10R394, Thermo Scientific Chemicals >