Learn More
Palladium sur granulés d’alumine de 1 / 8 po, Pd 0,5 %, Thermo Scientific Chemicals
134.00€ - 1675.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-05-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 106.42 |
Numéro MDL | MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 |
Clé InChI | KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon |
CID PubChem | 23938 |
ChEBI | CHEBI:33363 |
Nom IUPAC | palladium |
SMILES | [Pd] |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10431241
|
Thermo Scientific Acros
195080500 |
50 g | Flacon en verre |
134.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10226730
|
Thermo Scientific Acros
195082500 |
250 g | Flacon en verre |
459.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11926951
|
Thermo Scientific Acros
195080010 |
1 kg | Flacon en verre |
1675.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
7440-05-3 | |
106.42 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
23938 | |
palladium |
Pd | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
CHEBI:33363 | |
[Pd] |
Specifications
Palladium on 1/8-inch alumina pellets | |
7440-05-3 | |
Pd | |
01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
palladium | |
23938 | |
106.42 | |
Granulés |
Gris | |
700g/L (tapped) | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
[Pd] | |
106.42 | |
CHEBI:33363 | |
0.5% (Pd) |
Safety and Handling
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche