Learn More
Brady™ Peinture
Paint for floor and road markings.
254.00€ - 510.00€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type de produit | Peinture |
À utiliser avec (application) | Floor Marking, Traffic Control |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11741106
|
Brady™
804319 |
Noir |
254.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11731106
|
Brady™
804318 |
Blanc |
510.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For Floor Marking.
- For Traffic Control.
Spécification
1 de chaque | |
Peinture | |
Floor Marking, Traffic Control |