Learn More
Mélange PAH A, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep 8100-A
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’organique fabriqué pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
Acenaphtène | 83-32-9 | 2000μg/ml |
Cyclopenta(de)naphthalene | 208-96-8 | 2000μg/ml |
Anthracène | 120-12-7 | 2000μg/ml |
Benzo(a)anthracène | 56-55-3 | 2000μg/ml |
Benzo(a)pyrène | 50-32-8 | 2000μg/ml |
Benzo[e]acephénanthrylène | 205-99-2 | 2000μg/ml |
Benzo(g,h,i)perylène | 191-24-2 | 2000μg/ml |
Benzo[k]fluoranthène | 207-08-9 | 2000μg/ml |
Carbazole | 86-74-8 | 2000μg/ml |
Chrysène | 218-01-9 | 2000μg/ml |
Dibenzo(a,h)anthracène | 53-70-3 | 2000μg/ml |
Fluoranthène | 206-44-0 | 2000μg/ml |
Fluorène | 86-73-7 | 2000μg/ml |
Indeno(1,2,3-c,d)pyrène | 193-39-5 | 2000μg/ml |
Naphtalène | 91-20-3 | 2000μg/ml |
Phénanthrène | 85-01-8 | 2000μg/ml |
Pyrène | 129-00-0 | 2000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
PAH Mix A | |
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml | |
Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. | |
2 000 μg/ml | |
MeCl:Benzene |
83-32-9,208-96-8,120-12-7,56-55-3,50-32-8,205-99-2 | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques | |
Acenaphthene,Acenaphthylene,Anthracene |
Sécurité et traitement
- PAH MIX A
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P331-NE PAS faire vomir.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: dichloromethane, benzene, anthracene, carbazole, naphthalene, chrysene
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire