Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines à plage basse et non colorée PageRuler™
Code produit. p-7225564 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
Code produit. 11802134
Marque: Thermo Scientific™ 26632
Edge
Mélange de huit protéines et peptides purifiés (entre 3,4 et 100 kDa) à utiliser comme étalons de dimensionnement lors de l’électrophorèse sur gel de peptides et protéines de petite taille.
L’échelle de protéines à gamme basse et non colorée Thermo Scientific™ PageRuler est un mélange de huit (8) protéines et peptides purifiés (entre 3,4 et 100 kDa) à utiliser comme étalons de dimensionnement lors de l’électrophorèse sur gel de peptides et de protéines de petite taille.
Dans cette échelle, les marqueurs de protéines à poids moléculaire se résolvent en bandes nettes clairement identifiables lorsqu’ils sont analysés par SDS-PAGE et colorés avec du colorant Coomassie ou à l’argent. La bande de protéines de 100 kDa indique la position approximative des grandes protéines et la bande de 25 kDa présente une plus grande intensité et sert de bande de référence. Les protéines peuvent être détectées sur les transferts Western par coloration avec Ponceau S, bleu de Coomassie ou d’autres colorants protéiques. De plus, les protéines de l’échelle (à l’exception des peptides de 5 et 3,4 kDa) contiennent une séquence Step-tag™ II intégrale et peuvent être détectées sur des transferts Western à l’aide de conjugués Strep-Tactin™. L’échelle de protéines à plage étendue non colorée PageRuler est prête à l’emploi : il n’est pas nécessaire de réchauffer, diluer ou ajouter d’agent de réduction avant utilisation.
Points clés :
  • Gamme de tailles : sept protéines et un peptide allant de 3,4 à 100 kDa
  • Prêt à l’emploi – fourni dans un tampon de chargement pour charge directe sur les gels ; inutile de faire bouillir.
  • Bandes nettes : excellente précision pour la détection avec des colorations Coomassie ou à l’argent
  • Bandes de référence : la bande de 25 kDa est plus puissante que les autres pour une orientation facile
  • Marquage : chaque protéine de l’échelle contient une séquence Strep-tag™ II intégrale
  • Soumis à un test de qualité – chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western.
Comprend :
Protéines dans 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 100 mm de DTT, 1 mm de NaN3, 0,01 % de bleu de bromophénol et 33 % de glycérol.
Recommandées dans les cas suivants :
Dimensionnement précis des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et transferts Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : deux flacons de 250 μl chacun
Tampon de stockage : 62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS, 100 mM de DTT, 1 mM de NaN3, 0,01 % de bleu de bromophénol et 33 % de glycérol
Stockage : Dès réception, conserver à -20°C
Number of Markers 8
Type de produit Échelle de protéines
Prêt à charger Oui
Applications recommandées Gels Tricine
Plage de dimensions 3,4 à 100 kDa
Type de coloration Non coloré
À utiliser avec (application) Tricine gels
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE
Poids moléculaire 100, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3,4 kDa
Gamme de produits PageRuler
Quantité 2 x 250 μl
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Type de système SDS-PAGE