Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines à plage basse et non colorée PageRuler™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescripción
L’échelle de protéines à gamme basse et non colorée Thermo Scientific™ PageRuler est un mélange de huit (8) protéines et peptides purifiés (entre 3,4 et 100 kDa) à utiliser comme étalons de dimensionnement lors de l’électrophorèse sur gel de peptides et de protéines de petite taille.
Points clés :
Gamme de tailles : sept protéines et un peptide allant de 3,4 à 100 kDa
Prêt à l’emploi – fourni dans un tampon de chargement pour charge directe sur les gels ; inutile de faire bouillir.
Bandes nettes : excellente précision pour la détection avec des colorations Coomassie ou à l’argent
Bandes de référence : la bande de 25 kDa est plus puissante que les autres pour une orientation facile
Marquage : chaque protéine de l’échelle contient une séquence Strep-tag™ II intégrale
Soumis à un test de qualité – chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western.
Comprend :
Protéines dans 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 100 mm de DTT, 1 mm de NaN3, 0,01 % de bleu de bromophénol et 33 % de glycérol.
Recommandées dans les cas suivants :
Dimensionnement précis des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et transferts Western
Especificaciones
Especificaciones
| Contenu et stockage | Contenu : deux flacons de 250 μl chacun Tampon de stockage : 62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS, 100 mM de DTT, 1 mM de NaN3, 0,01 % de bleu de bromophénol et 33 % de glycérol Stockage : Dès réception, conserver à -20°C |
| Number of Markers | 8 |
| Type de produit | Échelle de protéines |
| Prêt à charger | Oui |
| Applications recommandées | Gels Tricine |
| Plage de dimensions | 3,4 à 100 kDa |
| Type de coloration | Non coloré |
| À utiliser avec (application) | Tricine gels |
| Compatibilité du gel | Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE |
| Poids moléculaire | 100, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3,4 kDa |
| Mostrar más |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.