Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ Unstained High Range Protein Ladder
Code produit. 12201702 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 12201702
Marque: Thermo Scientific™ 26637
Mélange de 8 protéines non colorées (60 à 250 kDa) à utiliser comme étalons de taille lors de l’électrophorèse de protéines (SDS-PAGE) et des transferts Western.
L’échelle de protéines à plage élevée non colorée Thermo Scientific™ PageRuler est un mélange de 8 protéines non colorées (60 à 250 kDa) à utiliser comme étalons de taille lors de l’électrophorèse de protéines (SDS-PAGE) et des transferts Western.
Les marqueurs de protéines à poids moléculaire de cette échelle se traitent en bandes nettes clairement identifiables lorsqu’ils sont analysés par SDS-PAGE et colorés avec un colorant Coomassie ou à l’argent. La bande de 150 kDa est d’une plus grande intensité et sert de bande de référence. Les protéines peuvent être détectées sur les transferts Western par coloration avec Ponceau S, bleu de Coomassie ou d’autres colorants protéiques. De plus, les protéines de l’échelle contiennent une séquence Strep-tag™ II intégrale et peuvent être détectées sur des transferts Western à l’aide de conjugués Strep-Tactin™. L’échelle de protéines à plage élevée non colorée PageRuler est prête à l’emploi : il n’est pas nécessaire de la chauffer, de la diluer ou d’ajouter un agent de réduction avant de l’utiliser.
Points clés :
  • Gamme de tailles 8 protéines s’étendant de 60 à 250 kDa
  • Prêt à l’emploi : fourni dans un tampon de chargement pour un chargement direct sur les gels
  • Bandes nettes excellente précision pour la détection avec des colorants Coomassie ou à l’argent
  • Bande de référence la bande de 150 kDa comporte une intensité supérieure pour une orientation aisée
  • Marquage : chaque protéine de l’échelle contient une séquence Strep-tag™ II intégrale
  • Soumis à un test de qualité : chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western
Comprend :
Protéines (0,02 à 0,05 mg/ml chacune) dans 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 100 mm de DTT, 1 mm de NaN3, 0,01 % de bleu de bromophénol et 33 % de glycérol
Recommandées dans les cas suivants :
Dimensionnement précis des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et transferts Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Dès réception, conserver à -20°C.Le produit est livré avec une pochette glacée.
Number of Markers 8
Type de produit Échelle de protéines
Prêt à charger Oui
Applications recommandées Gels Tris-Acétate
Plage de dimensions 60 à 250 kDa
Type de coloration Non coloré
À utiliser avec (application) Tris-acetate gels
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE
Poids moléculaire 250, 200, 150, 120, 100, 85, 70, 60 kDa
Gamme de produits PageRuler
Quantité 2 x 250 ml
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Type de système Transfert Western, SDS-PAGE