Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines à plage étendue et non colorée PageRuler™
Code produit. p-7225560 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
Code produit. 11892124
Marque: Thermo Scientific™ 26630
Edge
Mélange de 11 protéines (5 à 250 kDa) à utiliser comme étalons de taille lors de l’électrophorèse de protéines (SDS-PAGE) et des transferts Western.
L’échelle de protéines à plage étendue non colorée Thermo Scientific™ PageRuler est un mélange de 11 protéines (5 à 250 kDa) à utiliser comme étalons de taille lors de l’électrophorèse de protéines (SDS-PAGE) et des transferts Western.
Les marqueurs de protéines à poids moléculaire de cette échelle se traitent en bandes nettes clairement identifiables d’une taille allant de 5 kDa à 250 kDa lorsqu’ils sont analysés par SDS-PAGE et colorés avec une coloration Coomassie ou à l’argent. Les bandes de protéines de 100, 50 et 20 kDa sont d’une plus grande intensité et servent de bandes de référence. Les protéines peuvent être détectées sur les transferts Western par coloration avec Ponceau S, bleu de Coomassie ou d’autres colorants protéiques. De plus, les protéines de l’échelle (à l’exception du peptide de 5 kDa) contiennent une séquence Strep-tag™ II intégrale et peuvent être détectées sur des transferts Western à l’aide de conjugués Strep-Tactin™. L’échelle de protéines à plage étendue non colorée PageRuler est prête à l’emploi : il n’est pas nécessaire de réchauffer, diluer ou ajouter d’agent de réduction avant utilisation.
Points clés :
  • Gamme de tailles : onze protéines s’étendant de 5 à 250 kDa
  • Prêt à l’emploi – fourni dans un tampon de chargement pour charge directe sur les gels ; inutile de faire bouillir.
  • Bandes nettes : excellente précision pour la détection avec des colorations Coomassie ou à l’argent
  • Bandes de référence : les bandes de 100, 50 et 20 kDa sont plus intenses pour une orientation aisée
  • Marquage : chaque protéine de l’échelle contient une séquence Strep-tag™ II intégrale
  • Soumis à un test de qualité – chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western.
Comprend :
Protéines dans 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 100 mm de DTT, 1 mm de NaN3, 0,01 % de bleu de bromophénol et 33 % de glycérol.
Recommandées dans les cas suivants :
Dimensionnement précis des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et transferts Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : deux flacons de 250 μl chacun
Tampon de stockage : 62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mM de DTT, 1 mM de NaN3, 0,01 % de bleu de bromophénol et 33 % de glycérol
Stockage : Dès réception, conserver à -20°C
Number of Markers 11
Type de produit Échelle de protéines
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 5 à 250 kDa
Type de coloration Non coloré
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE
Poids moléculaire 250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 kDa
Gamme de produits PageRuler
Quantité 2 x 250 μl
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Type de système Transfert Western, SDS-PAGE