Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines précolorée PageRuler™, 10 à 180 kDa
Code produit. p-4529994 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
10 x 250 μL
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
Code produit. 11812124
Marque: Thermo Scientific™ 26616
Mélange de 10 protéines colorées en bleu, orange et vert (entre 10 et 180 kDa) à utiliser comme étalons dans l’électrophorèse protéique (SDS-PAGE) et le transfert Western.
L’échelle de protéines précolorée Thermo Scientific™ PageRuler est un mélange de dix (10) protéines colorées en bleu, orange et vert (10 à 180 kDa) à utiliser comme étalons de taille dans l’électrophorèse protéique (SDS-PAGE) et le transfert Western.
Ce marqueur MW de protéines pré-coloré est conçu pour surveiller la progression de l’électrophorèse du gel de polyacrylamide SDS, afin d’évaluer l’efficacité du transfert sur membranes en PVDF, nylon et nitrocellulose, et pour estimer la dimension approximative des protéines séparées qui ont été rendues visibles grâce aux colorations du gel ou aux réactifs de détection du transfert Western. L’échelle comporte une bande de référence orange à 70 kDa et une bande verte à 10 kDa.
Points clés :
  • Gamme de tailles : 10 protéines s’étendant de 10 à 180 kDa
  • Prêt à l’emploi – fourni dans un tampon de chargement pour charge directe sur les gels ; inutile de faire bouillir.
  • Bandes nettes : bandes à code couleur d’intensité similaire pour une visualisation aisée
  • Soumis à un test de qualité – chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western.
  • Bandes à deux références : orange à 70 kDa et vert à 10 kDa
  • Compatible avec les membranes – les bandes colorées se transfèrent aux membranes pour le transfert Western.
Comprend :
Protéines colorées aux colorants dans 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mm de DTT, 1 mm de NaN3 et 33 % de glycérol.
Recommandées dans les cas suivants :
Surveillance de la migration des protéines pendant l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS ; surveillance du transfert des protéines sur les membranes après transfert Western ; estimation de la taille des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et les transferts Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : deux flacons de 250 μl chacun
Tampon de stockage : 62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mM de DTT, 1 mM de NaN3 et 33 % de glycérol
Stockage : Dès réception, conserver à -20°C
Méthode de détection Colorimétrique, fluorescence dans le proche IR (700 nm), fluorescence RVB (555 nm)
Number of Markers 10
Type de produit Échelle de protéines
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 10 à 180 kDa
Type de coloration 3 couleurs : bleu, orange, vert
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE
Poids moléculaire 180, 130, 100, 70, 55, 40, 35, 25, 15, 10 kDa
Gamme de produits PageRuler
Quantité 2 x 250 μl
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Type de système Transfert Western, SDS-PAGE