Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines précolorée PageRuler™, 10 à 180 kDa
Mélange de 10 protéines colorées en bleu, orange et vert (entre 10 et 180 kDa) à utiliser comme étalons dans l’électrophorèse protéique (SDS-PAGE) et le transfert Western.
Marque: Thermo Scientific™ 26617
428.02 EUR valable jusqu'au 2024-06-29
Utilisez le code promo "21620" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 1.36080kg
Description
L’échelle de protéines précolorée Thermo Scientific™ PageRuler est un mélange de dix (10) protéines colorées en bleu, orange et vert (10 à 180 kDa) à utiliser comme étalons de taille dans l’électrophorèse protéique (SDS-PAGE) et le transfert Western.
Ce marqueur MW de protéines pré-coloré est conçu pour surveiller la progression de l’électrophorèse du gel de polyacrylamide SDS, afin d’évaluer l’efficacité du transfert sur membranes en PVDF, nylon et nitrocellulose, et pour estimer la dimension approximative des protéines séparées qui ont été rendues visibles grâce aux colorations du gel ou aux réactifs de détection du transfert Western. L’échelle comporte une bande de référence orange à 70 kDa et une bande verte à 10 kDa.Points clés :
Gamme de tailles : 10 protéines s’étendant de 10 à 180 kDa
Prêt à l’emploi – fourni dans un tampon de chargement pour charge directe sur les gels ; inutile de faire bouillir.
Bandes nettes : bandes à code couleur d’intensité similaire pour une visualisation aisée
Soumis à un test de qualité – chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western.
Bandes à deux références : orange à 70 kDa et vert à 10 kDa
Compatible avec les membranes – les bandes colorées se transfèrent aux membranes pour le transfert Western.
Comprend :
Protéines colorées aux colorants dans 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mm de DTT, 1 mm de NaN3 et 33 % de glycérol.
Recommandées dans les cas suivants :
Surveillance de la migration des protéines pendant l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS ; surveillance du transfert des protéines sur les membranes après transfert Western ; estimation de la taille des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et les transferts Western
Spécification
Contenu : 10 flacons de 250 μl chacun Tampon de stockage : 62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mM de DTT, 1 mM de NaN3 et 33 % de glycérol Stockage : Dès réception, conserver à -20°C |
|
10 | |
Oui | |
3 couleurs : bleu, orange, vert | |
180, 130, 100, 70, 55, 40, 35, 25, 15, 10 kDa | |
10 x 250 µl | |
Transfert Western, SDS-PAGE |
Colorimétrique, fluorescence dans le proche IR (700 nm), fluorescence RVB (555 nm) | |
Échelle de protéines | |
10 à 180 kDa | |
Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE | |
PageRuler™ | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.