Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines NIR précolorée PageRuler™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’échelle de protéines NIR précolorée Thermo Scientific™ PageRuler est un mélange de 10 protéines (11 à 250 kDa) colorées en bleu et marquées au fluor pour une visualisation fluorescente proche IR et un dimensionnement des protéines après électrophorèse.
Points clés :
Gamme de tailles 10 protéines s’étendant de 11 à 250 kDa
Fluorescent détection à l’aide d’un laser rouge de 670 nm ou de canaux de 700 nm avec des imageurs à fluorescence
Prêt à l’emploi : fourni dans un tampon de chargement pour un chargement direct sur les gels
Bandes nettes excellente taille pour la visualisation proche IR des gels et des transferts de protéines
Bande de référence la bande de 55 kDa comporte une intensité supérieure pour une orientation aisée
Soumis à un test de qualité : chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western
Comprend :
Protéines dans 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mm de DTT, 1 mm de NaN3 et 33 % de glycérol
Matériel nécessaire :
Imageur fluorescent capable de détecter la fluorescence proche IR, comme certains imageurs Typhoon™ et le système d’imagerie IR LI-COR Odyssey™
Recommandées dans les cas suivants :
Dimensionnement des protéines sur gels SDS-polyacrylamide et transferts Western pour visualisation avec imageurs à fluorescence proche IR (NIR)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : deux flacons de 250 μl chacun Tampon de stockage :62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mM de DTT, 1 mM de NaN3 et 33 % de glycérol Stockage :Dès réception, conserver à -20°C |
| Méthode de détection | Colorimétrique, fluorescence dans le proche IR (700 nm) |
| Number of Markers | 10 |
| Type de produit | Échelle de protéines |
| Prêt à charger | Oui |
| Plage de dimensions | 11 à 250 kDa |
| Type de coloration | 1 couleur : Bleu |
| Compatibilité du gel | Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE |
| Poids moléculaire | 250, 130, 95, 70, 55, 43, 34, 26, 15, 11 kDa |
| Gamme de produits | PageRuler |
| Afficher plus |