Learn More
Buerkle™ Sachets de conditionnement avec fermeture
Conçus avec une fermeture zip pour le stockage, la collecte, la protection et l’expédition. Les sachets de conditionnement Buerkle™ avec fermeture conviennent pour les échantillons et les produits de vente.
Brand:  Buerkle™ 2348-0003
9.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
 View more versions of this product
Product Code. 15188745
  • 11.80€ / 1 pack
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Sachets avec fermeture zip brevetée.  Le contenu reste exempt de poussière. Le film est étanche et présente une bonne résistance aux déchirures.
  • PEBD, transparent
  • Film résistant de 0,05 mm
  • Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Specifications
Specifications
140 ml
Pour le stockage, le prélèvement, la protection et l’expédition de spécimens, d’échantillons et de produits de vente et produits alimentaires
0,050 mm
120 mm
Transparent
PEBD
100/boîte
80 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates