Learn More
Buerkle™ Sachets de conditionnement avec fermeture
Code produit. 10198941 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
80 ml
100 ml
140 ml
300 ml
400 ml
1 000 ml
1 500 ml
2 500 ml
4 500 ml
6 500 ml
Longueur (métrique):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Largeur (métrique):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10198941
Marque: Buerkle™ 23480004
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus avec une fermeture zip pour le stockage, la collecte, la protection et l’expédition. Les sachets de conditionnement Buerkle™ avec fermeture conviennent pour les échantillons et les produits de vente.
Sachets avec fermeture zip brevetée.  Le contenu reste exempt de poussière. Le film est étanche et présente une bonne résistance aux déchirures.
  • PEBD, transparent
  • Film résistant de 0,05 mm
  • Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 10.14 oz.
Capacité (métrique) 300 ml
Type de bouchon Zipper
Couleur Transparent
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Pour le stockage, le prélèvement, la protection et l’expédition de spécimens, d’échantillons et de produits de vente et produits alimentaires
Matériau PEBD
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (métrique) 0,050 mm
Quantité 100/boîte
Épaisseur (impériale) 0.002 in.
Dimensions (L x l) 150 x 100 mm
Longueur (impériale) 5.91 in.
Longueur (métrique) 150 mm
Largeur (impériale) 3.94 in.
Largeur (métrique) 100 mm
Type de produit Zip-seal Storage Bag